428167
Chloric acid solution
35 wt. %
Synonyme(s) :
Chloric acid
About This Item
Produits recommandés
Concentration
35 wt. %
pb
>100 °C
Densité
1.2 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
OCl(=O)=O
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable