Principaux documents
427101
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) iodide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.9%
About This Item
Formule linéaire :
NdI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
524.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
anhydrous
Essai
99.9%
Forme
beads
Taille des particules
−10 mesh
Chaîne SMILES 
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K