Documents
425494
Sigma-Aldrich
Boron-10B trifluoride diethyl etherate
99 atom % 10B
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2O · 10BF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 10B
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
126 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
F[10B](F)F.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.BF3/c1-3-5-4-2;2-1(3)4/h3-4H2,1-2H3;/i;1-1
Clé InChI
KZMGYPLQYOPHEL-HCMAANCNSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.00 °C - closed cup