Principaux documents
424587
Sigma-Aldrich
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
98%
Synonyme(s) :
[(4-Chlorophenyl)methyl]triphenylphosphonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2P(C6H5)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
>300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
phosphine
Chaîne SMILES 
[Cl-].Clc1ccc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C25H21ClP.ClH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for the synthesis of:
  • β-amyloid plaque ligands
  • Selective norbornane-type aspartate analog inhibitors of glutamate transporter 1
  • Pyrethroids with insecticidal activity
  • Chlorinated aromatic avenaciolide analogs with antifungal activity
  • Arylethenylbenzofuroxan derivatives via Wittig-Boden reactions
  • Substituted benzofuroxans for inhibition of Trypanosoma cruzi growth
  • Styrylchromones via Wittig reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable