Principaux documents
423033
Sigma-Aldrich
N-(Phenoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(NHCO2C6H5)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Activité optique
[α]21/D −36°, c = 1 in ethanol
Pf
58-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](NC(=O)Oc1ccccc1)C(C)C
Conditionnement
Packaged in glass bottles