Principaux documents
422401
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Cyclopentadien-1-ylidene)-1,3-dithiolane
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
95-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CSC(\S1)=C2/C=CC=C2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable