422002
Hexamethylenediamine
technical grade, 70%
Synonyme(s) :
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pureté
70%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
6.3 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
111-130 °C
Pf
42-45 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
hydrocarbons: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Clé InChI
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ppm1a(24666)
Description générale
Application
- polyamides and their hydrolytic and fungal degradability was investigated
- mullite ceramics
- dialkyl hexamethylene-1,6-dicarbamate (AHDC), via trans-esterification reaction of HDA and alkyl carbamates (AC) using FeCl3 as catalyst
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F
Point d'éclair (°C)
94 °C