421502
Zonyl® PFBE fluorotelomer intermediate
average Mn 246
Synonyme(s) :
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
8.5 (vs air)
Poids mol.
average Mn 246
Composition
fluorine, 70 wt. %
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
Point d'ébullition
59-60 °C (lit.)
Solubilité
acetone, MEK and trichloroethylene: soluble
Densité
1.452 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
InChI
1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2
Clé InChI
GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup