420832
LUDOX® AS-30 colloidal silica
30 wt. % suspension in H2O
Synonyme(s) :
Silica preparation
About This Item
Produits recommandés
Description
colloidal
Forme
suspension
Concentration
30 wt. % suspension in H2O
Superficie
~230 m2/g
pH
9.1
Densité
1.2 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter