420212
(R)-(+)-2-Acetoxy-3,3-dimethylbutyronitrile
99%
Synonyme(s) :
(R)-1-Cyano-2,2-dimethyl-1-propyl acetate
About This Item
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +106°, c = 5 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
198 °C (lit.)
Densité
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)O[C@@H](C#N)C(C)(C)C