Principaux documents
420131
Sigma-Aldrich
(+)-Diisopropyl-O,O′-bis(triméthylsilyl)-L-tartrate
99%, ChiraSelect reagent
Synonyme(s) :
Ester diisopropylique d’acide (+)-O,O′-bis(triméthylsilyl)-L-tartarique
About This Item
Formule linéaire :
[-CH[OSi(CH3)3]CO2CH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.61
Beilstein:
3620696
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
ChiraSelect
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +57°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)OC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C16H34O6Si2/c1-11(2)19-15(17)13(21-23(5,6)7)14(22-24(8,9)10)16(18)20-12(3)4/h11-14H,1-10H3/t13-,14-/m1/s1
Clé InChI
WTAZEIUCUCCYIA-ZIAGYGMSSA-N
Informations légales
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
David Holzberg et al.
The Journal of biological chemistry, 278(41), 40213-40223 (2003-07-02)
The transcription factor activator protein (AP)-1 plays crucial roles in proliferation, cell death, and the immune response. c-JUN is an important component of AP-1, but only very few c-JUN response genes have been identified to date. Activity of c-JUN is