Principaux documents
419265
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-1,6-hexanediamine
96%
About This Item
Formule linéaire :
[-(CH2)3N[(CH2)3CH3]2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
83 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCN(CCCC)CCCCCCN(CCCC)CCCC
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter