Documents
418137
Sigma-Aldrich
3-(Phenylthio)phthalonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-(Phenylthio)-1,2-benzenedicarbonitrile
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SC6H3(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
115-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#Cc1cccc(Sc2ccccc2)c1C#N
InChI
1S/C14H8N2S/c15-9-11-5-4-8-14(13(11)10-16)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-8H
Clé InChI
CAUWFTZWRWFKAG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable