417904
Sulfoxyde de diméthyle-d6, Diméthylsulfoxyde-d6
99.5 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
(Sulfoxyde de méthyle)-d6, (Méthylsulfoxyde)-d6, DMSO-d6, Hexadeutérodiméthyl sulfoxyde, Hexadeutérodiméthylsulfoxyde
About This Item
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Contient
1 % (v/v) TMS
Limite d'explosivité
42 %
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Densité
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C