417777
(5-Bromo-2-hydroxy-phenyl)-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ketone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
143-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2cnn(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11BrN2O2/c17-12-6-7-15(20)14(8-12)16(21)11-9-18-19(10-11)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,20H
Clé InChI
MPZOVJOEZZCBKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable