417343
6-Chloro-4-hydroxycoumarin
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
291 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC1=CC(=O)Oc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C9H5ClO3/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(11)4-9(12)13-8/h1-4,11H
Clé InChI
HUMZENGQNOATEQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable