Principaux documents
417106
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)germanium hydride
97%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3Si]3GeH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.4974 (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)[GeH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup