Documents
416851
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 trifluoromethane sulfonate
99 atom % D
Synonyme(s) :
Methyl-d3 triflate
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO3CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.325 (lit.)
Point d'ébullition
94-99 °C (lit.)
Densité
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1D3
Clé InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Application
Deuterated analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Alkylation of enolates with triflates
Bates RB and Taylor SR
The Journal of Organic Chemistry, 58(16), 4469-4470 (1993)