Principaux documents
415731
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(OH)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Pf
108-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable