41570
3-(N,N-Dimethyloctadecylammonio)propanesulfonate
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
3-(N,N-Dimethylstearylammonio)propanesulfonate, 3-(Stearyl-dimethylammonio)propanesulfonate, N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, SB3-18, Stearyl sulfobetaine
About This Item
Produits recommandés
Description
zwitterionic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
419.71 g/mol
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Pf
257-260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N](C)(C)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H49NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24(2,3)22-20-23-28(25,26)27/h4-23H2,1-3H3
Clé InChI
DIROHOMJLWMERM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup