415294
5-Iodo-1,3-dimethyluracil
99%
About This Item
Essai
99%
Forme
solid
Pf
225 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMSO: soluble 10 mg/mL(lit.)
Chaîne SMILES
CN1C=C(I)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H7IN2O2/c1-8-3-4(7)5(10)9(2)6(8)11/h3H,1-2H3
Clé InChI
XUUVRIXNFFFPCM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges