Principaux documents
414271
Sigma-Aldrich
(+)-DIP-Bromide
95%
Synonyme(s) :
(1S)-(+)-B-Bromodiisopinocampheylborane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H34BBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.20
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
62-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(Br)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BBr/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12?,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m0/s1
Clé InChI
FKBAVEASVZAXFW-XRSIQOTJSA-N
Informations légales
DIP-Bromide is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges