Key Documents
413127
Sigma-Aldrich
Ditetradecyl 3,3′-thiodipropionate
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
S[CH2CH2CO2(CH2)13CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pf
48-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
Application
Antioxidant