Documents
412643
Sigma-Aldrich
Geranylamine
90%
Synonyme(s) :
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ylamine, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl amine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
105 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(CN)=C(\C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8,11H2,1-3H3/b10-7+
Clé InChI
AFMZGMJNKXOLEM-JXMROGBWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Geranylamine is an di-isoprene derivative.
Application
Geranylamine may be employed as starting reagent for the total synthesis of a naturally occurring guanidine alkaloid, Nitensidine D. It may be used for the synthesis of 5-alkylamino- and 2,5-bis(alkylamino)-[1,4]-benzoquinone.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
First total synthesis of a guanidine alkaloid Nitensidine D using immobilized ionic liquid, microwaves and formamidinesulfinic acid.
SHARMA ML and SINGH J.
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 126(6), 1869-1874 (2014)
Laccase-mediated synthesis of 2-methoxy-3-methyl-5-(alkylamino)-and 3-methyl-2, 5-bis (alkylamino)-[1, 4]-benzoquinones.
Herter S, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 90, 91-97 (2013)