412554
(R)-(+)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride
99%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-Propylenediamine dihydrochloride, 1,2-Propanediamine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +4.0°, c = 20 in H2O
Pf
241-244 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].C[C@@H](N)CN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c1-3(5)2-4;;/h3H,2,4-5H2,1H3;2*1H/t3-;;/m1../s1
Clé InChI
AEIAMRMQKCPGJR-HWYNEVGZSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable