412007
2-Chloro-4-methoxyphenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
41-44 °C (lit.)
Densité
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup