41034
2,3-Dimethyloxirane
cis+trans, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Butene oxide
About This Item
Essai
≥97.0% (GC)
Densité
0.804 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1OC1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
PQXKWPLDPFFDJP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves