Principaux documents
410160
Sigma-Aldrich
Iron(II) phthalocyanine bis(pyridine) complex
Dye content 95 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H26FeN10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
726.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 95%
λmax
655 nm
Chaîne SMILES 
c1ccncc1.c2ccncc2.[Fe]3n4c5nc6nc(nc7n3c(nc8nc(nc4c9ccccc59)c%10ccccc8%10)c%11ccccc7%11)c%12ccccc6%12