409189
Glycerol ethoxylate-co-propoxylate triol
average Mn ~2,600
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mn ~2,600
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCO.OCCCO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;4-2-1-3-5;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;4-5H,1-3H2;3-4H,1-2H2
Clé InChI
ZTVLGYSTCFTIBJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable