40889
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecyl)maleimide
≥95%
Synonyme(s) :
1-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluorundecyl)-1H-pyrrol-2,5, 3-(Perfluoroctyl)-propyl-1-maleinimid, F17 Maleinimid
About This Item
Pureté
≥95%
Pf
101-105 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H8F17NO2/c16-8(17,4-1-5-33-6(34)2-3-7(33)35)9(18,19)10(20,21)11(22,23)12(24,25)13(26,27)14(28,29)15(30,31)32/h2-3H,1,4-5H2
Clé InChI
QGVHMBIQPGFCFW-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable