40875
(−)-2,3-O-Benzylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threitol polymer-bound
extent of labeling: ~0.4 mmol/g loading
Synonyme(s) :
(4R,5R)-2,α,α,α′,α′-Pentaphenyl-dioxolane-4,5-dimethanol polymer-bound, (R,R)-Taddol (phenyl) polymer-bound
About This Item
Ampleur du marquage
~0.4 mmol/g loading
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable