Principaux documents
40767
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-methylamino-4-phenyl-1,3-dioxane
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.30
Beilstein:
3591157
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +43±2°, c = 1.5% in toluene
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN[C@H]1COC(C)(C)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C13H19NO2/c1-13(2)15-9-11(14-3)12(16-13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,14H,9H2,1-3H3/t11-,12-/m0/s1
Clé InChI
OLDLOVICBLVDFQ-RYUDHWBXSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Chiral auxiliary for the enantioselective synthesis of 4-keto esters
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
D. Enders et al.
Synthesis, 659-659 (1995)