407135
(1R,2S)-(+)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
97%
Synonyme(s) :
(+)-DBNE, N,N-Dibutyl-L-(+)-norephedrine
About This Item
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +21°, c = 2 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
Point d'ébullition
121 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCN(CCCC)[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H29NO/c1-4-6-13-18(14-7-5-2)15(3)17(19)16-11-9-8-10-12-16/h8-12,15,17,19H,4-7,13-14H2,1-3H3/t15-,17-/m0/s1
Clé InChI
BRRGNOFUBFINSX-RDJZCZTQSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter