406988
3,6-Dioxaoctanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
(-CH2OCH2CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Produits recommandés
Chaîne SMILES
OC(=O)COCCOCC(O)=O
Conditionnement
Packaged in glass bottles