40652
(S)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi(2H-1,4-benzoxazine)
≥95.0%
Synonyme(s) :
Solphos SL-A001-1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H38N2O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
664.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0%
Activité optique
[α]20/D -137±10°, c = 0.5 in chloroform
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES
CN1CCOc2c1ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6OCCN(C)c6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.