Key Documents
406333
Sigma-Aldrich
[3-(3,4-Dimethyl-9-oxo-9H-thioxanthen-2-yloxy)-2-hydroxypropyl]trimethylammonium chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H26ClNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
97%
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].Cc1c(C)c2Sc3ccccc3C(=O)c2cc1OCC(O)C[N+](C)(C)C
Application
Photoinitiator