Principaux documents
406139
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclohexylborane
98%
Synonyme(s) :
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11)2BCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pb
100-101 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
A convenient reagent for regio- and stereoselective enolboration of ketones and other carbonyl derivatives.
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
The Journal of Organic Chemistry, 57, 499-499 (1992)