Principaux documents
40573
Sigma-Aldrich
Trihexyltetradecylphosphonium hexafluorophosphate
≥95.0% (31P-NMR)
Synonyme(s) :
Tetradecyltrihexylphosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)5]3P(PF6)(CH2)13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
628.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (31P-NMR)
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.F6P/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
WCKLETBLOAOZDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges