405647
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4′-morpholinobutyrophenone
97%
Synonyme(s) :
2-(Dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-2-benzyl-1-butanone, 2-(Dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)-1-butanone, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophehyl)-butane-1-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
116-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(Cc1ccccc1)(N(C)C)C(=O)c2ccc(cc2)N3CCOCC3
InChI
1S/C23H30N2O2/c1-4-23(24(2)3,18-19-8-6-5-7-9-19)22(26)20-10-12-21(13-11-20)25-14-16-27-17-15-25/h5-13H,4,14-18H2,1-3H3
Clé InChI
UHFFVFAKEGKNAQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves