Principaux documents
405205
Sigma-Aldrich
Tetraphenylantimony(V) bromide
97%
Synonyme(s) :
NSC 129511, Tetraphenylstibonium bromide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)4SbBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: antimony
reagent type: catalyst
Pf
204 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Sb](c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/4C6H5.BrH.Sb/c4*1-2-4-6-5-3-1;;/h4*1-5H;1H;/q;;;;;+1/p-1
Clé InChI
MRSXZVCXTGNNFI-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for:
  • Chemo- and stereoselective addition of tin enolate to alpha-halo ketone
  • Selective reagent for synthesis of silyl enol ethers from cyclic ketones
  • Preparation of cyclic carbonates
Reactant for synthesis of tetraphenylantimony complexes of pyridine N-oxides
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable