Principaux documents
405078
Sigma-Aldrich
2,2′-Bi(3-hydroxy-1,4-naphthoquinone)
98%
Synonyme(s) :
Lawsone dimer
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1=C(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3=C(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable