40451
Bis(tert-butylcyclohexyl) peroxydicarbonate
technical, ≥90% (RT)
Synonyme(s) :
Perkadox 16
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥90% (RT)
Forme
solid
Impuretés
≥3% Oxygen (active)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C1CCC(CC1)OC(=O)OOC(=O)OC2CCC(CC2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H38O6/c1-21(2,3)15-7-11-17(12-8-15)25-19(23)27-28-20(24)26-18-13-9-16(10-14-18)22(4,5)6/h15-18H,7-14H2,1-6H3
Clé InChI
NOBYOEQUFMGXBP-UHFFFAOYSA-N
Application
Stockage et stabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Org. Perox. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges