Principaux documents
403741
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitro-1,2,4-triazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2HBrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Pf
155-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1n[nH]c(Br)n1