Principaux documents
403423
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H30Cl2Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: hafnium
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Hf]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.2ClH.Hf/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;/h2*1-5H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
SACREFGWLSRPCX-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable