Principaux documents
400998
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
99%
Synonyme(s) :
Cerium tribromide, Cerous bromide
About This Item
Formule linéaire :
CeBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Essai
99%
Pf
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Produit comparable