Principaux documents
400661
Sigma-Aldrich
Sodium zirconate
−200 mesh
About This Item
Formule linéaire :
Na2ZrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Taille des particules
−200 mesh
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-][Zr]([O-])=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
T J Bastow et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 3(2), 49-57 (1994-04-01)
A combination of X-ray and electron diffraction, electron microscopy and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) has been used to elucidate the structure and the ordering of Na2ZrO3. The diffraction data confirm a monoclinic crystal structure. A sample prepared by a