Key Documents
40050
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylcyclohexanol
mixture of stereo isomers, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H9OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.21
Numéro Beilstein :
2036694
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.455
Point d'ébullition
185-186 °C (lit.)
Pf
11-12 °C (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CC(C)CC(O)C1
InChI
1S/C8H16O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h6-9H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
WIYNOPYNRFPWNB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,5-Dimethylcyclohexanol has been reported to be present in the essential oil from Pouteria splendens leaves by GC-MS analysis.
Application
3,5-Dimethylcyclohexanol may be used in the preparation of 1-chloro-3,5-dimethylcyclohexane.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Long-range proton hyperfine splittings in the epr spectra of cyclohexyl and alkylcyclohexyl radicals: ring inversion in the cyclohexyl radical.
Roberts BP and Steel AJ.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 211, 2025-2029 (1992)
Genus Pouteria: Chemistry and biological activity.
Silva CAM, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 19(2A), 501-509 (2009)