Principaux documents
400440
Sigma-Aldrich
Phosphonitrilic fluoride trimer
99%
Synonyme(s) :
1,3,5-Triaza-2,4,6-triphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexafluoride, Hexafluorocyclotriphosphazene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
F6N3P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Point d'ébullition
50.9 °C (lit.)
Pf
25-30 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fp1(F)np(F)(F)np(F)(F)n1