Principaux documents
400149
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexyl-1,2-ethanediol
95%
Synonyme(s) :
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexylethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
[C6H11CH(OH)-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Activité optique
[α]20/D −2.2°, c = 0.8 in chloroform
Pf
138-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H](C1CCCCC1)[C@H](O)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H26O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h11-16H,1-10H2/t13-,14-/m1/s1
Clé InChI
CKHLARJSOMXDKL-ZIAGYGMSSA-N
Application
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand. Chiral auxiliary for preparing highly diastereomerically pure alkyl boronates.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chemische Berichte, 122, 1783-1783 (1989)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Ho, O.C. et al.
Organometallics, 14, 2855-2855 (1995)
Pichon, M. Figadere, B.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 927-927 (1996)