Principaux documents
39978
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-cyclovaline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.37
Beilstein:
8717513
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1(CCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-18(23)20(10-5-11-20)21-19(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,21,24)(H,22,23)
Clé InChI
QGLSMDZVGLRTKH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable